Läs mer
Telcagepant, MedChemExpress
Beskrivning
Telcagepant (MK-0974) is an orally active calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor antagonist with Kis of 0.77 nM and 1.2 nM for human and rhesus CGRP receptors, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Telcagepant |
| CAS | 781649-09-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H27F5N6O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | MK-0974 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (88.26 mM) |
| LEDER | O=C1NC2=C(N1C3CCN(C(N[C@@H]4CC[C@@H](C5=CC=CC(F)=C5F)CN(CC(F)(F)F)C4=O)=O)CC3)C=CC=N2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 566.52 |
| Visa mer |