Läs mer
Sampling Systems™ TeleScoop vattenprovtagare
Produktkod. 17962032 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
1000 mm
1200 mm
2500 mm
2800 mm
3000 mm
4500 mm
6000 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
17962032 4500 mm
17962112 1000 mm
17922032 1200 mm
17942032 2500 mm
17809366 2800 mm
17952032 3000 mm
17972032 6000 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17962032 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 5065A4501
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-01-2027
TeleScoop vattenprovtagare är en utdragbar provtagare idealisk för vatten och vätskor på svåråtkomliga platser. Dess utdragbara spön når upp till 6 m långa, och den robusta men ändå lätta designen innebär enkel hantering, även för de längsta spöna.
  • Dubbelt låssystem och multivinkel adapterböj så att många tillbehör kan förinställas till vinklar för effektiv provtagning
  • Tillbehör byts snabbt och enkelt utan att du behöver använda ytterligare verktyg
  • Mängd kompatibla provtagningstillbehör
  • Idealisk för provtagning från flodbankar, överliggande portaler, etc.
Specifikationer
Produkttyp Teleskopstång
Material Aluminium
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Återanvändbar
Graderad Nej
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 4500 mm