Beskrivning
- Dubbelt låssystem och multivinkel adapterböj så att många tillbehör kan förinställas till vinklar för effektiv provtagning
- Tillbehör byts snabbt och enkelt utan att du behöver använda ytterligare verktyg
- Mängd kompatibla provtagningstillbehör
- Idealisk för provtagning från flodbankar, överliggande portaler, etc.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Teleskopstång |
| Material | Aluminium |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 1000 mm |