Learn More
Heidolph™ Teleskopställ
Product Code. 10682614 Shop All Heidolph Instruments Products
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk) Stång:
32 mm
Unit Size:
Varje
Product Code. Diameter (metrisk) Stång unitSize
10682614 32 mm Varje
1 options
Product Code. 10682614 Supplier Heidolph™ Supplier No. 5701210000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Idealiskt teleskopstativ för enkel montering av omrörare.
  • Stå Heidolph Teleskopisk
  • Universalstativ S2
  • Justerbar längd 725 mm till 1025 mm
  • Rördiameter 32 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Längd (engelska) Stång 28,5 till 40,4 tum.
Längd (metrisk) Stång 725 till 1025 mm
Diameter (engelska) Stång 1,3 tum.
Diameter (metrisk) Stång 32 mm
Vikt (engelska) 17 lb.
Vikt (metrisk) 7.7 kg