Läs mer
Buerkle™ Teleskopstång
Produktkod. 10182412 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metrisk):
115 till 300 cm (justerbar)
125 till 250 cm
165 till 450 cm (justerbar)
175 till 600 cm (justerbar)
65 till 120 cm (justerbar)
70 till 180 cm
95 till 280 cm (justerbar)
Inkluderar:
2 stavar
3 stavar
4 stavar
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Inkluderar unitSize
10182412 165 till 450 cm (justerbar) 3 stavar Varje
10396242 65 till 120 cm (justerbar) 2 stavar Varje
10530053 125 till 250 cm 2 stavar Varje
15376297 70 till 180 cm 4 stavar Varje
10376292 95 till 280 cm (justerbar) 4 stavar Varje
10040822 115 till 300 cm (justerbar) 3 stavar Varje
10244992 175 till 600 cm (justerbar) 4 stavar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10182412 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53550450
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Telescopic Rod är ett mångsidigt provtagningssystem med utbytbara verktyg för ett brett spektrum av applikationer.
  • Olika verktyg kan fästas på teleskopstången
  • Verktygen (vinkelbägare, pendelbägare, flaskhållare, bägare i rostfritt stål och doppnät) är fästa på teleskopstången med en praktisk snäppfog
  • Idealisk för provtagning från bad, tankar, schakt, öppna vattendrag etc
  • Provtagningsdjup ner till 6 m kan nås med den justerbara teleskopiska aluminiumstaven
  • Teleskopstängerna kan inte roteras radiellt, vilket innebär ännu bättre hantering
  • De enskilda stängerna har försetts med ett ändstopp, vilket gör att en stav inte av misstag kan glida ut ur en annan stav
  • Teleskopstång 5355-0280, extremt kort modell– men utdragbar upp till 280 cm. Passar i varje bilbagage!
  • Fjädrar av rostfritt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Teleskopstång
Material Aluminium
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Inkluderar 3 stavar
För användning med (applikation) Industri och vattenbehandling, idealisk för provtagning från bad, tankar, schakt, öppna vattenbanor, används med teleskopprovtagare
För användning med (utrustning) Bürkle Angled beaker, pendulum beaker, bottle holder, stainless steel beaker and dip net
Längd (metrisk) 165 till 450 cm (justerbar)