Beskrivning
- Olika verktyg kan fästas på teleskopstången
- Verktygen (vinkelbägare, pendelbägare, flaskhållare, bägare i rostfritt stål och doppnät) är fästa på teleskopstången med en praktisk snäppfog
- Idealisk för provtagning från bad, tankar, schakt, öppna vattendrag etc
- Provtagningsdjup ner till 6 m kan nås med den justerbara teleskopiska aluminiumstaven
- Teleskopstängerna kan inte roteras radiellt, vilket innebär ännu bättre hantering
- De enskilda stängerna har försetts med ett ändstopp, vilket gör att en stav inte av misstag kan glida ut ur en annan stav
- Teleskopstång 5355-0280, extremt kort modell– men utdragbar upp till 280 cm. Passar i varje bilbagage!
- Fjädrar av rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Teleskopstång |
| Material | Aluminium |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Inkluderar | 4 stavar |
| För användning med (applikation) | Industri och vattenbehandling, idealisk för provtagning från bad, tankar, schakt, öppna vattenbanor, används med teleskopprovtagare |
| För användning med (utrustning) | Bürkle vinklad bägare, pendelbägare, flaskhållare, rostfri stålbägare och doppnät |
| Längd (engelska) | Adjustable from 68.90 in. up to 2.36 in. |
| Längd (metrisk) | 175 till 600 cm (justerbar) |