Läs mer
Corning™ Teleskopiska sugrör
Produktkod. 16862110 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2,5 till 10 ml
25 till 100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
16862110 2,5 till 10 ml
16872110 25 till 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16862110 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6867
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Corning™ Teleskopiska sugrör för snabb och exakt dispensering av syror, baser och lösningsmedel
  • Sugrör
  • För användning med Bottle Top Dispenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Teleskopiskt sugrör
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 8655
Volym (metrisk) 2,5 till 10 ml
För användning med (applikation) Snabb och exakt dispensering av syror, baser och lösningsmedel
För användning med (utrustning) 2,5-10 ml dispenser för flaska