Läs mer
Corning™ Teleskopiska sugrör
Produktkod. 16872110 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2,5 till 10 ml
25 till 100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
16872110 25 till 100 ml
16862110 2,5 till 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16872110 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6868
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00 SEK
    604.58 SEK / Paket med 1
    Save 45.42 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 14-04-2027
Corning™ Teleskopiska sugrör för snabb och exakt dispensering av syror, baser och lösningsmedel
  • Sugrör
  • För användning med Bottle Top Dispenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Teleskopiskt sugrör
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 8655
Volym (metrisk) 25 till 100 ml
För användning med (applikation) Snabb och exakt dispensering av syror, baser och lösningsmedel
För användning med (utrustning) 25-100 mL flasktoppsdispenser