Läs mer
Corning™ Teleskopiska sugrör
Produktkod. p-7184583 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
2,5 till 10 ml
25 till 100 ml
Produktkod. 16862110
Brand: Corning™ 6867
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Corning™ Teleskopiska sugrör för snabb och exakt dispensering av syror, baser och lösningsmedel
  • Sugrör
  • För användning med Bottle Top Dispenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Teleskopiskt sugrör
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 8655
Volym (metrisk) 2,5 till 10 ml
För användning med (applikation) Snabb och exakt dispensering av syror, baser och lösningsmedel
För användning med (utrustning) 2,5-10 ml dispenser för flaska