Läs mer
BRAND™ Påfyllningsrör för Dispensette™ S/S Ekologisk
Produktkod. 15408023 Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) yttre hals:
6 mm
7.6 mm
Längd (metrisk):
Från 125 till 240 mm
Från 170 till 330 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15408023
Brand: BRAND™ 708212
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkade av FEP, dessa teleskopfyllningsrör anpassar sig till olika flaskhöjder.
  • FEP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material FEP
För användning med (utrustning) 1, 2, 5, 10 mL nominell kapacitet
Kvantitet 1/Pk.
Längd (metrisk) Från 125 till 240 mm
Diameter (metrisk) yttre hals 6 mm