Läs mer
BRAND™ Påfyllningsrör för Dispensette™ S/S Ekologisk
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) yttre hals:
6 mm
7,6 mm
Längd (metrisk):
Från 125 till 240 mm
Från 170 till 330 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- FEP
Specifikationer
Specifikationer
| Material | FEP |
| För användning med (utrustning) | 25, 50, 100 ml nominell kapacitet |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Längd (metrisk) | Från 170 till 330 mm |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 7,6 mm |