Läs mer
Thermo Scientific™ Teleshake 1536-8 Magnetisk Microtiter Tallrik shakers
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Modell:
Teleshake 1536-8
Teleshake 1536-LIFT
Spänning:
230 V
Pluggtyp:
EU-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Utför kraftfull resonansskakning upp till 8500rpm med Thermo Scientific™ Teleshake 1536-8 Magnetisk Microtiter Plate Shakers, som har en slitagefri magnetisk enhet. De är fjärrstyrda för integrerade skakapplikationer och är lämpliga för mikrotiterplattor med 1536 och 384 brunnar.
- Fjärrstyrd
- Kraftfull resonansskakning upp till 8500rpm
- Acceleration upp till x40 G i resonansområdet med ett minimum av rörliga massor vilket leder till liten överföring av vibrationer till respektive installationsyta
- Teleshake 1536 LIFT höjer mikroplattan med 8 mm
- Enkel integration i robotsystem och plattform på grund av litet fotavtryck
- Samtidig kontroll av upp till 14 shakers via RS-232-gränssnitt
- Snabb, ultratyst skakning vid upp till 40 xG i resonansområdet
- Justerbar amplitud från 0,1 till 1 mm
- Finns med 6- eller 8-läges fixeringsvinklar Integrerade gängor och borrade hål för montering på robotarbetsbänkar
- Den elektromekaniska mekanismen låser mikroplattorna säkert
- Teleshake 1536 LIFT erbjuder en lyftfunktion för att höja mikroplattan med 8 mm för att säkerställa kompatibilitet med vanliga robotplåthanterare
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighetsintervall | 4000 till 8500 rpm |
| Spänning | 230 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 5 °C till 40 °C |
| Amplitud | 0,1 till 1 mm |
| Produkttyp | Skakapparat |
| Certifikat och efterlevnad | Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC) |
| Pluggtyp | EU-kontakt |
| Modell | Teleshake 1536-8 |
| Fuktighetsområde | 80 % vid 5 °C till 40 °C |
| Antal positioner | 1 |