Läs mer
Thermo Scientific™ Teleshake magnetiska skaksystem
Produktkod. 10448791 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Spänning:
230 V (EU)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
10448791 230 V (EU) Varje
1 options
Produktkod. 10448791 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50094320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23735.00 SEK
    23037.55 SEK / Paket med 1
    Save 697.45 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Genomför kraftfulla skakapplikationer från 100 till 2000 rpm med detta fjärrstyrda, slitfria magnetiska skaksystem.
Genomför kraftfulla skakapplikationer från 100 till 2000 rpm med den Thermo Scientific™ Teleshake Magnetic Shaking System, ett fjärrstyrt, slitfritt magnetiskt skaksystem för integrerade skakapplikationer; lämpad för mikrotiterplattor med 96 och 384 brunnar.
  • Enkel integration i robotsystem och plattform på grund av litet fotavtryck
  • Samtidig kontroll av upp till 14 shakers via RS-232-gränssnitt
  • Kraftfulla skakrörelser från 100 till 2000 rpm, med en amplitud på 2 mm
  • Snabb växling mellan cirkulär och linjär omrörning
  • Minst förflyttade massor, därför liten överföring av vibrationer till respektive installationsområde
  • Integrerade gängor och borrade hål för montering på robotarbetsbänkar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 100 till 2000 r/min
Spänning 230 V (EU)
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Amplitud 2 mm
Produkttyp Skakapparat
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Höjd (engelska) 1,85 tum.
Höjd (metrisk) 47 mm
Bredd (engelska) 5,74 tum.
Bredd (metrisk) 146 mm
Fuktighetsområde 80 % vid 5 °C till 40 °C
Inkluderar Styrenhet, 230V EU
Antal positioner 1