Läs mer
Sampling Systems™ TeleSwab™ Kompletta satser för teleskoppinnar
Produktkod. 15774642 Handla allt Sampling Systems Produkter
Stil:
Kit 1
Kit 2
Inkluderar:
1x teleskopstång, 1x mallhållare, 1x svabbmall
1x teleskopstång, 1x vinkeladapter, 1x pinnhållare
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15774642
Brand: Sampling Systems™ 8011K01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De TeleSwab™ Telescopic swabbing Tool låter operatörer snabbt och enkelt ta svabbar från tidigare otillgängliga platser.
  • Idealisk för miljötvättning och för användning med stora delar av bearbetningsutrustning
  • Utdragbart handtag som kan förlängas upp till 3m
  • Justerbar adapter för att vinkla svabbar för att möta konturerna av föremålet som provas
  • PTFE mallverktyg gör att ett fast område kan svabbas
  • Två olika kompletta kit finns tillgängliga
  • Kit 1 innehåller en teleskopstång, en vinkeladapter och en pinnehållare
  • Kit 2 innehåller en teleskopstång, en mallhållare och en svabbmall med ett hål skuret efter kundens önskemål
Specifikationer
Produkttyp Svabbarsats
Inkluderar 1x teleskopstång, 1x vinkeladapter, 1x pinnhållare
Typ av handtag Teleskopering
Stil Kit 1
För användning med (applikation) Miljöprovning
Längd (metriskt) handtag Utdragbar till 3 m