Läs mer
Sampling Systems™ TeleSwab™ Kompletta satser för teleskoppinnar
Handla allt Sampling Systems Produkter
Stil:
Kit 1
Kit 2
Inkluderar:
1x teleskopstång, 1x mallhållare, 1x svabbmall
1x teleskopstång, 1x vinkeladapter, 1x pinnhållare
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
- Idealisk för miljötvättning och för användning med stora delar av bearbetningsutrustning
- Utdragbart handtag som kan förlängas upp till 3m
- Justerbar adapter för att vinkla svabbar för att möta konturerna av föremålet som provas
- PTFE mallverktyg gör att ett fast område kan svabbas
- Två olika kompletta kit finns tillgängliga
- Kit 1 innehåller en teleskopstång, en vinkeladapter och en pinnehållare
- Kit 2 innehåller en teleskopstång, en mallhållare och en svabbmall med ett hål skuret efter kundens önskemål
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Svabbarsats |
| Inkluderar | 1x teleskopstång, 1x vinkeladapter, 1x pinnhållare |
| Typ av handtag | Teleskopering |
| Stil | Kit 1 |
| För användning med (applikation) | Miljöprovning |
| Längd (metriskt) handtag | Utdragbar till 3 m |