Läs mer
Tellursyradihydrat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Tellursyradihydrat används vid framställning av tellur nanorods genom hydrazindriven reduktion, som finner tillämpning i solceller, termoelektriska och topologiska isolatorer. Det är också involverat i framställningen av tellurmetall genom att reagera med lösningen av kaliumtiocyanat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 160°C (decomposition) |
| Kemiskt namn eller material | Telluric acid dihydrate |
| Smältpunkt | 136°C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 50 g |
| Analysprocentintervall | >99% |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. |
| Formel vikt | 229.64 (193.61 Anhydrous) |
| Känslighet | Hygroscopic |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Telluric acid dihydrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H332-Skadligt vid inandning.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.