Läs mer
Tellursyradihydrat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11367787
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367787 10 g 10g
11357787 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014197.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13451-14-4 | H6O6Te | 229.64 g/mol
Tellursyradihydrat används vid framställning av tellur nanorods genom hydrazindriven reduktion, som finner tillämpning i solceller, termoelektriska och topologiska isolatorer. Det är också involverat i framställningen av tellurmetall genom att reagera med lösningen av kaliumtiocyanat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13451-14-4
Molekylformel H6O6Te
Molekylvikt (g/mol) 229.64
MDL-nummer MFCD00150387
InChI-nyckel VCYUGZHEVVXOPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym telluric acid dihydrate, telluricacidwhitepowder, telluric acid-te
Specifikationer
Kokpunkt 160°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Telluric acid dihydrate
Smältpunkt 136°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall >99%
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 229.64 (193.61 Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.158
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.