Läs mer
Tellursyradihydrat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4904548
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11367787
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014197.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13451-14-4 | H6O6Te | 229.64 g/mol
Tellursyradihydrat används vid framställning av tellur nanorods genom hydrazindriven reduktion, som finner tillämpning i solceller, termoelektriska och topologiska isolatorer. Det är också involverat i framställningen av tellurmetall genom att reagera med lösningen av kaliumtiocyanat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13451-14-4
Molekylformel H6O6Te
Molekylvikt (g/mol) 229.64
MDL-nummer MFCD00150387
InChI-nyckel VCYUGZHEVVXOPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym telluric acid dihydrate, telluricacidwhitepowder, telluric acid-te
Specifikationer
Kokpunkt 160°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Telluric acid dihydrate
Smältpunkt 136°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall >99%
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 229.64 (193.61 Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.158
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.