Specifikationer
| Kokpunkt | 990,0 °C |
| Kemiskt namn eller material | Tellurium |
| Smältpunkt | 450,0 °C |
| Namnnotering | 99+% |
| Färg | Svart till grått |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 10 g |
| Analysprocentintervall | 99+% |
| Linjär formel | Te |
| Fieser | 15,298 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Tellurium, powder
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Reproduktionstoxicitet på eller via amning
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H362-Kan skada spädbarn som ammas.
- H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Tellurium
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.