Läs mer
Tellurium(IV) bromide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-7080337
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11394879
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 075101.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10031-27-3 | Br4Te | 447.22 g/mol
Används som organiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10031-27-3
Molekylformel Br4Te
Molekylvikt (g/mol) 447.22
MDL-nummer MFCD00049575
InChI-nyckel PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium tetrabromide, tellurium iv bromide, tellurium bromide tebr4 , t-4, unii-7a29efj1af, 7a29efj1af, tetrabromo-, e4-tellane, tebr4, acmc-1bozh, tellurium iv bromide, ultra dry
PubChem CID 82311
IUPAC-namn tetrabrom-A4-tellan
LEDER Br[Te](Br)(Br)Br
Specifikationer
Kokpunkt 420°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Tellurium (IV) bromide
Smältpunkt 380°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2923
Merck Index 14,9125
Löslighetsinformation Decomposes in water forming TeO2 and HBr
Formel vikt 447.27
Procent renhet 99.9%
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.31 g/mL at 15°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.