Läs mer
Tellurium(IV)klorid, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11361629
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11361629 25 g 25g
11351629 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361629 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012284.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10026-07-0 | Cl4Te | 269,4 g/mol
Tellur(IV)klorid används i organisk syntes för att framställa Cl-CC-TeCl 3 -derivat genom att reagera med alkener och aryltellurföreningar genom att reagera med elektronrika arener. Det är involverat i framställningen av diaryltellurid från anisol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-07-0
Molekylformel Cl4Te
Molekylvikt (g/mol) 269.4
MDL-nummer MFCD00011262
InChI-nyckel SWLJJEFSPJCUBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium tetrachloride, telluric chloride, tellurium chloride, tetrachlorotellurium, tellurium iv chloride, tellurium chloride tecl4 , t-4, unii-dny2r5498h, tellurium chloride, t-4, telluricchloride, tecl4
PubChem CID 61443
LEDER Cl[Te](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 380 °C
Kemiskt namn eller material Tellurium(IV) chloride
Smältpunkt 224 °C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Känslighet Känslig för fukt
Analysprocentintervall 99,9 % (metallbaserad bas)
Densitet 3.01 g/mL
Löslighetsinformation Bryts ner i vatten och bildar TeO2 och HCllösligt i acetonitril, dimetylsulfoxid och dimetylformamid. Lätt löslig i eter och bensen. Olöslig i cyklohexan, hexaner, metylenklorid och kloroform.
Formel vikt 269.41
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.