Läs mer
Tellur(IV)jodid, 99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11345039
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11345039 5 g 5g
11355039 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11345039 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087795.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7790-48-9 | I4Te | 635.218 g/mol
Tellur(IV)jodid används i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-48-9
Molekylformel I4Te
Molekylvikt (g/mol) 635.218
MDL-nummer MFCD00049578
InChI-nyckel XCOKHDCPVWVFKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium tetraiodide, tellurium iv iodide, tellurium iodide tei4 , t-4, unii-zb48i033v5, tetraiodo-, e4-tellane, tei4, tellurium iv iodide-te
PubChem CID 82255
LEDER [Te](I)(I)(I)I
Specifikationer
Kokpunkt (decomposition)
Kemiskt namn eller material Tellurium (IV) iodide
Smältpunkt 280 °C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2923
Merck Index 14,9127
Löslighetsinformation Decomposes slowly in cold water to TeO2 and HI
Formel vikt 635.22
Procent renhet 99%
Odör Acrid
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 5.403 g/mL at 15°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.