Läs mer
Tellurium(IV) oxide, 99.995% (metals basis)
Produktkod. 11301868
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11301868 10 g 10g
11311868 50 g 50g
15441007 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11301868 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011821.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7446-07-3 | O2Te | 159.60 g/mol
Tellur(IV)oxid används också i enheter som kan omvandla ljus till ljud (akustooptiskt material). Glasögon gjorda av telluroxid har höga brytningsindex och överförs till mitten av IR-området. Det används för att tillverka glasögon med speciella egenskaper. Det är användbart i optiska vågledare och optisk fiberförstärkning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7446-07-3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tellurium(IV) oxide
Smältpunkt 733°C
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.995% metal basis
Molekylformel O2Te
MDL-nummer MFCD00011263
Synonym tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq
Löslighetsinformation Soluble in strong acids and alkali. Insoluble in water.
InChI-nyckel LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Te]=O
IUPAC-namn tellurdioxid
Molekylvikt (g/mol) 159.60
PubChem CID 62638
Formel vikt 159.6
Odör Odorless
Densitet 5.8
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Reproduktionstoxicitet på eller via amning
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.