Läs mer
Tellurium(IV)oxid, 99+%
Produktkod. 10793411 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10793411 250 g Glasflaska 250g
10042910 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10793411 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 222592500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7446-07-3 | O2Se | 110,97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7446-07-3
Molekylformel O2Se
Molekylvikt (g/mol) 110.97
MDL-nummer MFCD00003562
InChI-nyckel JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
PubChem CID 24007
IUPAC-namn (oxo-A4-selanyliden)oxidan
LEDER O=[Se]=O
Specifikationer
Kokpunkt 1245 °C
Kemiskt namn eller material Tellurium(IV) oxide
Smältpunkt 733 °C
Namnnotering 99+%
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel TeO2
Merck Index 15, 9265
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: löslig i kondenssyror och alkalier, lätt löslig i utspädda syror
Formel vikt 159.6
Procent renhet ≥99%
Förpackning Glasflaska
Densitet 5.67g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.