Läs mer
Tellurium(IV) oxide, 99+%
Produktkod. p-221641 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 10042910
Brand: Thermo Scientific Acros 222590500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7446-07-3 | O2Se | 110.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7446-07-3
Molekylformel O2Se
Molekylvikt (g/mol) 110.97
MDL-nummer MFCD00003562
InChI-nyckel JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
PubChem CID 24007
IUPAC-namn (oxo-A4-selanyliden)oxidan
LEDER O=[Se]=O
Specifikationer
Kokpunkt 1245°C
Kemiskt namn eller material Tellurium(IV) oxide
Smältpunkt 733°C
Namnnotering 99+%
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel TeO2
Merck Index 15, 9265
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. acids and alkalies,slightly soluble in diluted acids
Formel vikt 159.6
Procent renhet ≥99%
Förpackning Glasflaska
Densitet 5.67g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.