Läs mer
Tellurium(IV)oxid, Puratronic, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11377057
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377057 500 g 500g
11367057 25 g 25g
11357057 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11377057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010882.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7446-07-3 | O2Te | 159,60 g/mol
Det används också i enheter som kan omvandla ljus till ljud (akustooptiskt material). Glasögon gjorda av telluroxid har höga brytningsindex och överförs till mitten av IR-området. Det används för att tillverka glasögon med speciella egenskaper. Det är användbart i optiska vågledare och optisk fiberförstärkning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7446-07-3
Molekylformel O2Te
Molekylvikt (g/mol) 159.60
MDL-nummer MFCD00011263
InChI-nyckel LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq
PubChem CID 62638
LEDER O=[Te]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tellurium(IV) Oxide
Smältpunkt 733 °C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99,9995 %, metallbas
Löslighetsinformation Löslig i starka syror och alkali. Olöslig i vatten.
IUPAC-namn (oxo-A4-tellanyliden)oxidan
Formel vikt 159.6
Densitet 5.8
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.