Läs mer
Tellurium(IV) oxide, Puratronic, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-4782175
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11367057
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010882.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7446-07-3 | O2Te | 159.60 g/mol
Det används också i enheter som kan omvandla ljus till ljud (akustooptiskt material). Glasögon gjorda av telluroxid har höga brytningsindex och överförs till mitten av IR-området. Det används för att tillverka glasögon med speciella egenskaper. Det är användbart i optiska vågledare och optisk fiberförstärkning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7446-07-3
Molekylformel O2Te
Molekylvikt (g/mol) 159.60
MDL-nummer MFCD00011263
InChI-nyckel LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq
PubChem CID 62638
LEDER O=[Te]=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Tellurium(IV) Oxide
Smältpunkt 733°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.9995%, metal basis
Löslighetsinformation Soluble in strong acids and alkali. Insoluble in water.
IUPAC-namn tellurdioxid
Formel vikt 159.6
Densitet 5.8
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Reproduktionstoxicitet på eller via amning
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.