Läs mer
Tellurklump, 99,999+% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11365818
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11365818 500 g 500g
11345818 25 g 25g
11355818 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11365818 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010362.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13494-80-9
Molekylformel Te
Molekylvikt (g/mol) 127.60
MDL-nummer MFCD00134062
InChI-nyckel PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC-namn tellur
LEDER [Te]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tellurium lump
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Form Lump
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet ≥99.999%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.