Läs mer
Tellurpulver, -325 mesh, 99,99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11335767
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11335767 10 g 10g
11345767 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11335767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043450.09
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13494-80-9
Molekylformel Te
Molekylvikt (g/mol) 127.60
MDL-nummer MFCD00134062
InChI-nyckel PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC-namn tellur
LEDER [Te]
Specifications
Kemiskt namn eller material Tellurium powder
Kvantitet 10 g
Maskstorlek −325 Mesh
Odör Luktfritt
Form Pulver
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3288
Procent renhet 99.99%
compliance-icons
Product Identifier
  • Tellurium powder
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.