Läs mer
Tellurium Standard: Te @ 10000 μg/mL in 30% HCl, VHG™
Produktkod. 18053140
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18053140 100 ml
18092140 250 ml
18030840 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18053140 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTTEH100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Tellurium Standard: Te @ 10000 μg/mL in 30% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tellurium
CAS 13494-80-9
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Tellurium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Te
Koncentration 10000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Te
LEDER [Te]
IUPAC-namn Tellurium
Lösningsmedel eller matris Dilute HCl
Molekylvikt (g/mol) 127
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 127.6 g/mol