missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tellurium Standard: Te @ 10000 μg/mL in 30% HCl, VHG™

Produktkod. 18092140
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18092140 250 ml
18053140 100 ml
18030840 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18092140 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTTEH250

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Tellurium Standard: Te @ 10000 μg/mL in 30% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tellurium
CAS 13494-80-9
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Tellurium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Te
Koncentration 10000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Te
LEDER [Te]
IUPAC-namn Tellurium
Lösningsmedel eller matris Dilute HCl
Molekylvikt (g/mol) 127
Kvantitet 250 ml
Formel vikt 127.6 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.