Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Telmisartan, 98 %
Beskrivning
Telmisartan fungerar också som en partiell agonist av PPARγ och aktiverar receptorn till 25–30 % av det som produceras av den fulla agonisten rosiglitazon (EC50 = 4,5 ? M). Genom dessa åtgärder sänker telmisartan blodtrycket kraftigt i olika djurmodeller av hypertoni, vilket minskar hjärthypertrofi, kardiovaskulär- och njurrisk samt glomeruloskleros.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 250 mg |
| Beskrivning | White |
| Formatera | Powder |
| För användning med (applikation) | An angiotensin II receptor antagonist |
| Analysera | 99% |
| Formel vikt | 514.62g/mol |
| Smältpunkt | 261°C to 263°C |
| Produkttyp | Signal Transduction Reagent |
| Form | Powder |
RUO– Endast forskningsanvändning