Läs mer
Telmisartan-D3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Telmisartan-d3 |
| CAS | 1189889-44-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C33 2H3 H27 N4 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-[4-[[4-Methyl-2-propyl-6-[1-(trideuteriomethyl)benzimidazol-2-yl]benzimidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzoic acid, Telmisartan-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-35-31-21(2)18-24(32-34-27-12-7-8-13-28(27)36(32)3)19-29(31)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])n1c(nc2ccccc12)c3cc(C)c4nc(CCC)n(Cc5ccc(cc5)c6ccccc6C(=O)O)c4c3 |
| IUPAC-namn | 2-[4-[[4-methyl-2-propyl-6-[1-(trideuteriomethyl)benzimidazol-2-yl]benzimidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 517.64 |
| Visa mer |