Läs mer
Telmisartan, LoGiCal
Produktkod. 30457657
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457657 10 mg
1 options
Produktkod. 30457657 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0939.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Telmisartan
CAS 144701-48-4
Analyt- eller komponentnamn Telmisartan
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C33 H30 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Telmisartan, 4'-[[4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-carboxylic acid, 4'-[(1,4'-Dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-[[4-Methyl-6-(1-methyl-2-benzimidazolyl)-2-propyl-1-benzimidazolyl]methyl]-2-biphenylcarboxylic acid, BIBR 277, BIBR 277SE, Kinzalmono, Micardis, Pritor, Telday, Telsar, Telsite
InChI formel InChI=1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-35-31-21(2)18-24(32-34-27-12-7-8-13-28(27)36(32)3)19-29(31)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)O)c5nc6ccccc6n5C
IUPAC-namn 2-[4-[[4-metyl-6-(1-metylbensimidazol-2-yl)-2-propylbensimidazol-1-yl]metyl]fenyl]bensoesyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 514.62
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 514,2369 g/mol