Läs mer
Telmisartan, MedChemExpress
Produktkod. 16492077
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16492077 50 mg -
16486366 100 mg -
16411716 500 mg 500mg
16471389 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16492077 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13955
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
MedChemExpress Telmisartan is a potent, long lasting antagonist of angiotensin II type 1 receptor (AT1), selectively inhibiting the binding of 125I-AngII to AT1 receptors with IC50 of 9.2 nM.
Telmisartan is a potent, long lasting antagonist of angiotensin II type 1 receptor (AT1), selectively inhibiting the binding of 125I-AngII to AT1 receptors with IC50 of 9.2 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Telmisartan
CAS 144701-48-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C33H30N4O2
Kvantitet 50 mg
Synonym BIBR 277
Löslighetsinformation DMSO : 6.67 mg/mL (12.96 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=CC=C1C2=CC=C(CN3C4=CC(C5=NC6=CC=CC=C6N5C)=CC(C)=C4N=C3CCC)C=C2)O
Molekylvikt (g/mol) 514.62
Formel vikt 514.62
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation