Läs mer
Telocinobufagin, MedChemExpress
Beskrivning
Telocinobufagin is one of anti-hepatoma constituent in Venenum Bufonis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Telocinobufagin |
| CAS | 472-26-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H34O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Telobufotoxin Telocinobufogenin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (124.22 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@@]([C@@]1(CC2)C)(CC[C@@H]1C(C=C3)=COC3=O)[C@@](CC[C@@]45O)([H])[C@@]2([H])[C@]4(CC[C@H](O)C5)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 402.52 |
| Visa mer |