Läs mer
Telotristat Etyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Telotristat Ethyl |
| CAS | 1033805-22-9 |
| Molekylformel | C27 H26 Cl F3 N6 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | L-Phenylalanine','4-[2-amino-6-[(1R)-1-[4-chloro-2-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethoxy]-4-pyrimidinyl]-','ethyl ester, (2S)-2-Amino-3-[4-[2-amino-6-[[(1R)-1-[4-chloro-2-(3-methylpyrazol-1-yl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethyl]oxy]pyrimidin-4-yl]phenyl]propionic acid ethyl ester, LX 1032, LX 1606, Telotristat ethyl, Xermelo |
| InChI formel | InChI=1S/C27H26ClF3N6O3/c1-3-39-25(38)20(32)12-16-4-6-17(7-5-16)21-14-23(35-26(33)34-21)40-24(27(29,30)31)19-9-8-18(28)13-22(19)37-11-10-15(2)36-37/h4-11,13-14,20,24H,3,12,32H2,1-2H3,(H2,33,34,35)/t20-,24+/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(cc1)c2cc(O[C@H](c3ccc(Cl)cc3n4ccc(C)n4)C(F)(F)F)nc(N)n2 |
| IUPAC-namn | etyl (2S)-2-amino-3-[4-[2-amino-6-[(1R)-1-[4-klor-2-(3-metylpyrazol-1-yl)fenyl]-2,2,2-trifluoretoxi]pyrimidin-4-yl]fenyl]propanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 574.98 |
| Formel vikt | 574.1707 |