Läs mer
Telotristat, MedChemExpress
Produktkod. 16488227
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16488227 5 mg
16445518 10 mg
16410196 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16488227 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13055B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
MedChemExpress Telotristat (LP-778902) is a potent tryptophan hydroxylase inhibitor with an in vivo IC50 of 0.028 μM.
Telotristat (LP-778902) is a potent tryptophan hydroxylase inhibitor with an in vivo IC50 of 0.028 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Telotristat
CAS 1033805-28-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H22ClF3N6O3
Kvantitet 5 mg
Synonym LP-778902
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (60.94 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(C2=NC(N)=NC(O[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3N4N=C(C)C=C4)C(F)(F)F)=C2)C=C1)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 546.93
Formel vikt 546.93
Procent renhet 98.91%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation