Läs mer
Telratolimod, MedChemExpress
Beskrivning
Telratolimod (MEDI9197) is a potent toll like receptors 7/8 (TLR7/8) agonist, with antitumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Telratolimod |
| CAS | 1359993-59-1 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C36H59N5O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | MEDI9197 3M-052 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (105.24 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC1=NC2=CC=CC=C2C3=C1N=C(CCCC)N3OCCCCNC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 593.89 |
| Visa mer |