missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TEM Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Produktkod. 18534260 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18534260 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18534260 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297326MFV450

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

TEM Polyclonal antibody specifically detects TEM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen TEM
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera mFluor Violet 450 SE
Utspädning Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias BRICD4, BRICHOS domain containing 4, CHM1L, chondromodulin-I-like protein, hChM1L, hTeM, myodulin, TEM, tendin, tenomodulin, UNQ771/PRO1565
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TEM fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Angiogenesis, Cardiovascular Biology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64102
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.