Läs mer
Novus Biologicals™ TEM7/PLXDC1 Antibody Pair [HRP]
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
15 Plates
5 tallrikar
Beskrivning
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human TEM7/PLXDC1.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 156.25 pg/mL |
| Analyskänslighet | 156.25-10000 pg/mL |
| Analysera | Sandwich ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human TEM7/PLXDC1. |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | FLJ45632, plexin domain containing 1,2410003I07Rik, plexin domain-containing protein 1, TEM3FLJ36270, TEM7DKFZp686F0937, Tumor endothelial marker 3, Tumor endothelial marker 7 |
| Gen-ID (Entrez) | 57125 |
| Visa mer |