Läs mer
Temafloxacin, TRC
Produktkod. 30428611
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428611 25 mg
30411871 5 mg
30417336 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30428611 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT01718525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108319-06-8
Molekylformel C21 H18 F3 N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 417.38
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, 1-(2,4-Difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, (±)-Temafloxacin, A 62254, A 63004, T 1258, Teflox, Temac, Temafloxacin
IUPAC-namn 1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
LEDER CC1CN(CCN1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)c4ccc(F)cc4F
Specifica
Kemiskt namn eller material Temafloxacin
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H18F3N3O3/c1-11-9-26(5-4-25-11)19-8-18-13(7-16(19)24)20(28)14(21(29)30)10-27(18)17-3-2-12(22)6-15(17)23/h2-3,6-8,10-11,25H,4-5,9H2,1H3,(H,29,30)
Formel vikt 417.13
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.