Läs mer
Temanogrel, MedChemExpress
Produktkod. 16496747
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16496747 5 mg -
16451059 1 mg 1mg
16444048 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16496747 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10560
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Temanogrel is a highly selective 5-HT2A receptor antagonist with a Ki of 4.9 nM.
Temanogrel is a highly selective 5-HT2A receptor antagonist with a Ki of 4.9 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Temanogrel
CAS 887936-68-7
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H28N4O4
Kvantitet 5 mg
Synonym APD791
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (286.37 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN1C(C2=C(OCCN3CCOCC3)C=CC(NC(C4=CC=CC(OC)=C4)=O)=C2)=CC=N1
Molekylvikt (g/mol) 436.5
Formel vikt 436.5
Procent renhet 98.14%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation