Läs mer
Tembotrione 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Tembotrione |
| CAS | 335104-84-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tembotrione |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H16 Cl F3 O6 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16ClF3O6S/c1-28(25,26)13-6-5-9(15(18)10(13)7-27-8-17(19,20)21)16(24)14-11(22)3-2-4-12(14)23/h5-6,14H,2-4,7-8H2,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)c(Cl)c1COCC(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-[2-chloro-4-methylsulfonyl-3-(2,2,2-trifluoroethoxymethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione |
| Show More |