Läs mer
Tembotrione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tembotrione |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16ClF3O6S/c1-28(25,26)13-6-5-9(15(18)10(13)7-27-8-17(19,20)21)16(24)14-11(22)3-2-4-12(14)23/h5-6,14H,2-4,7-8H2,1H3 |
| Formel vikt | 440.0308 |