Läs mer
TEMED, ca. 99 %, molekylärbiologiska reagens, MP Biomedicals™
Produktkod. 11486491 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486491 25 mL 25ml
11406501 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486491 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219401925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.00 SEK
    689.38 SEK / 25ml
    Save 34.62 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
N,N,N',N'-Tetrametyletylendiamin används för att katalysera bildningen av fria radikaler från ammoniumpersulfat eller riboflavin
Kemiska identifierare
CAS 110-18-9
Molekylformel C6H16N2
Molekylvikt (g/mol) 116.208
MDL-nummer MFCD00008335
InChI-nyckel KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC-namn N,N,N',N'-tetrametyletan-1,2-diamin
LEDER CN(C)CCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Namnnotering FTIR
Densitet 0,775 g/ml vid 20 °C
Analysprocentintervall Cirka 99 %
Kvantitet 25 mL
Formel vikt 116.2
Kvalitet Molekylärbiologiska reagens
Fysisk form Vätska