Läs mer
TEMED (elektrofores), Fisher BioReagents
Click to view available options
Kvantitet:
26 mL
130 mL
Förpackning:
Bärnstensfärgat glas
Unit Size:
100g
20g
Description
TEMED är en vanligen använd katalysator för polymerisation av akrylamid/bis-akrylamid.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | TEMED |
| Smältpunkt | -55°C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.770g/cm³ |
| pH | 8.0 to 8.5 |
| Kokpunkt | 120°C |
| Anteckningar om renhetsgrad | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Analysprocentintervall | ≥97 % (by titration) |
| Förpackning | Bärnstensfärgat glas |
| Linjär formel | (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.