Läs mer
TEMED, PlusOne™, Cytiva
Produktkod. 11554995 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11554995 25 mL 25ml
1 options
Produktkod. 11554995 Leverantör Life Science products Cytiva Leverantörsnummer 17131201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Catalyst for the polymerization of acrylamide when used with ammonium persulfate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TEMED
CAS 110-18-9
Analysprocentintervall ≥99%
Molekylformel C6H16N2
Kvantitet 25 mL
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
InChI-nyckel KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)CCN(C)C
IUPAC-namn N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine
Molekylvikt (g/mol) 116.208
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Formel vikt 116.21
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • TEMED, 25 ml
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305-VID KONTAKT MED ÖGONEN:.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N, N, N', N'-tetramethylethylenediamine