Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TEMED |
| Namnnotering | Catalyst for Polyacrylamide Gels |
| CAS | 110-18-9 |
| Flampunkt | 10.00°C |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Molekylformel | C6H16N2 |
| Kvantitet | 50 mL |
| Densitet | 1L = 0.78kg |
| Synonym | temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl |
| InChI-nyckel | KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |