Läs mer
Temocapril hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. p-200096381
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 16484347
Brand: Medchem Express HYB0384
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Temocapril hydrochloride is an orally active angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor. Temocapril hydrochloride can be used for the research of hypertension, congestive heart failure, acute myocardial infarction, insulin resistance, and renal diseases.
Temocapril hydrochloride is an orally active angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor. Temocapril hydrochloride can be used for the research of hypertension, congestive heart failure, acute myocardial infarction, insulin resistance, and renal diseases.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Temocapril hydrochloride
Fysisk form Powder
CAS 110221-44-8
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H29ClN2O5S2
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (121.82 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 2.27 mg/mL (4.42 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C(O)CN1C[C@@H](C2=CC=CS2)SC[C@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC3=CC=CC=C3)C1=O.Cl
Molekylvikt (g/mol) 513.07
Formel vikt 513.07
Procent renhet 99.63%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.